Learn More
1-Benzofuran-5-ylmethanol, Thermo Scientific™
118.00 - 864.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 31823-05-9 |
---|---|
Moleculaire formule | C9H8O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 148.16 |
MDL-nummer | MFCD04115373 |
InChI Key | XSLXZYDPOMAXTM-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | benzofuran-5-ylmethanol, 5-benzofuranmethanol, 5-hydroxymethylbenzofuran, pubchem7026, 5-hydroxymethyl-benzofuran, 5-hydroxymethylbenzo b furan, benzofuran-5-methanol, 1-benzofuran-5-yl methanol, 1-benzo b furan-5-ylmethanol, benzo b furan-5-ylmethan-1-ol |
PubChem CID | 2795179 |
IUPAC Name | 1-benzofuran-5-ylmethanol |
SMILES | OCC1=CC=C2OC=CC2=C1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10056012
|
Thermo Scientific Maybridge
CC07109CB |
250 mg | Amber Glass Bottle |
118.00
250 mg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10670135
|
Thermo Scientific Maybridge
CC07109DA |
1 g | Amber Glass Bottle |
301.00
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10285164
|
Thermo Scientific Maybridge
CC07109DE |
5 g | Amber Glass Bottle |
864.00
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
31823-05-9 | |
148.16 | |
XSLXZYDPOMAXTM-UHFFFAOYSA-N | |
2795179 | |
OCC1=CC=C2OC=CC2=C1 |
C9H8O2 | |
MFCD04115373 | |
benzofuran-5-ylmethanol, 5-benzofuranmethanol, 5-hydroxymethylbenzofuran, pubchem7026, 5-hydroxymethyl-benzofuran, 5-hydroxymethylbenzo b furan, benzofuran-5-methanol, 1-benzofuran-5-yl methanol, 1-benzo b furan-5-ylmethanol, benzo b furan-5-ylmethan-1-ol | |
1-benzofuran-5-ylmethanol |
Specificatie
1-Benzofuran-5-ylmethanol | |
97% | |
MFCD04115373 | |
XSLXZYDPOMAXTM-UHFFFAOYSA-N | |
1-benzofuran-5-ylmethanol | |
2795179 | |
97% |
31823-05-9 | |
C9H8O2 | |
benzofuran-5-ylmethanol, 5-benzofuranmethanol, 5-hydroxymethylbenzofuran, pubchem7026, 5-hydroxymethyl-benzofuran, 5-hydroxymethylbenzo b furan, benzofuran-5-methanol, 1-benzofuran-5-yl methanol, 1-benzo b furan-5-ylmethanol, benzo b furan-5-ylmethan-1-ol | |
OCC1=CC=C2OC=CC2=C1 | |
148.16 | |
148.16 |