Learn More
1-Adamantanamine, 96%, Thermo Scientific Chemicals
56.78 - 183.92
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 768-94-5 |
---|---|
Moleculaire formule | C10H17N |
Molecular Weight (g/mol) | 151.25 |
MDL-nummer | MFCD00074732 |
InChI Key | DKNWSYNQZKUICI-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | amantadine, 1-adamantanamine, 1-adamantylamine, 1-aminoadamantane, adamantanamine, adamantylamine, aminoadamantane, amantidine, symadine, symmetrel |
PubChem CID | 2130 |
ChEBI | CHEBI:2618 |
IUPAC Name | adamantan-1-amine |
SMILES | C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)N |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10142764
|
Thermo Scientific Acros
160470050 |
5 g | Glass bottle |
56.78
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10051694
|
Thermo Scientific Acros
160470250 |
25 g | Glass bottle |
183.92
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications1-Adamantanamine acts as a catalyst in enantioselective strecker reaction of phosphinoyl imines. It is also useful for making adamantane derivatives, i.e. amantadine hydrochloride. It is used in the pharmaceutical industry as antiviral and an antiparkinsonian drug.
Solubility
Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Notes
Use only in a chemical fume hood. Keep away from sources of ignition. Incompatible with oxidizing agent.
Chemische identificatiekenmerken
768-94-5 | |
151.25 | |
DKNWSYNQZKUICI-UHFFFAOYSA-N | |
2130 | |
adamantan-1-amine |
C10H17N | |
MFCD00074732 | |
amantadine, 1-adamantanamine, 1-adamantylamine, 1-aminoadamantane, adamantanamine, adamantylamine, aminoadamantane, amantidine, symadine, symmetrel | |
CHEBI:2618 | |
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)N |
Specificatie
1-Adamantanamine | |
95 | |
208.0°C | |
Authentic | |
C10H17N | |
15, 368 | |
Solubility in water: sparingly soluble | |
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)N | |
151.25 | |
CHEBI:2618 | |
96% |
768-94-5 | |
100 | |
White to Cream | |
0.96 | |
MFCD00074732 | |
amantadine, 1-adamantanamine, 1-adamantylamine, 1-aminoadamantane, adamantanamine, adamantylamine, aminoadamantane, amantidine, symadine, symmetrel | |
DKNWSYNQZKUICI-UHFFFAOYSA-N | |
adamantan-1-amine | |
2130 | |
151.25 | |
Powder |
Veiligheid en behandeling
Causes serious eye irritation, Harmful if swallowed, May cause respiratory irritation, Causes skin irritation
Serious eye damage/eye irritation (category 2), Acute toxicity (category 4), Specific target organ toxicity after single exposure (category 3), Skin corrosion/irritation (category 2)
missing translation for 'einecsNumber' : 212-201-2
- 1-Adamantanamine
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H361-Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
- H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.