Learn More
1,8-Diaminooctane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
30.65 - 263.31
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 373-44-4 |
---|---|
Moleculaire formule | C8H22Cl2N2 |
Molecular Weight (g/mol) | 217.18 |
MDL-nummer | MFCD00008248 |
InChI Key | ZFLWZOGXFQNIMT-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 1,8-diaminooctane, 1,8-octanediamine, octamethylenediamine, 1,8-octylenediamine, 1,8-octamethylenediamine, diaminooctane, octane 1,8-diamine, unii-53a6694pie, alpha,omega-diaminooctane, chembl29392 |
PubChem CID | 24250 |
ChEBI | CHEBI:73112 |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[NH3+]CCCCCCCC[NH3+] |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10664952
|
Thermo Scientific Acros
112310250 |
25 g | Glass bottle |
30.65
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10122810
|
Thermo Scientific Acros
112311000 |
100 g | Glass bottle |
80.70
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10783455
|
Thermo Scientific Acros
112315000 |
500 g | Glass bottle |
263.31
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
373-44-4 | |
217.18 | |
ZFLWZOGXFQNIMT-UHFFFAOYSA-N | |
24250 | |
[Cl-].[Cl-].[NH3+]CCCCCCCC[NH3+] |
C8H22Cl2N2 | |
MFCD00008248 | |
1,8-diaminooctane, 1,8-octanediamine, octamethylenediamine, 1,8-octylenediamine, 1,8-octamethylenediamine, diaminooctane, octane 1,8-diamine, unii-53a6694pie, alpha,omega-diaminooctane, chembl29392 | |
CHEBI:73112 |
Specificatie
1, 8-Diaminooctane | |
97.5 | |
50.0°C to 54.0°C | |
165g/mL | |
115°C | |
97.5% min. (GC) | |
H2N(CH2)8NH2 | |
04, 271 | |
Solubility in water: 575g/L (20°C). | |
[Cl-].[Cl-].[NH3+]CCCCCCCC[NH3+] | |
217.18 | |
CHEBI:73112 | |
98% |
373-44-4 | |
100.0 | |
White to Yellow | |
225.0°C to 226.0°C | |
Authentic | |
C8H22Cl2N2 | |
MFCD00008248 | |
1,8-diaminooctane, 1,8-octanediamine, octamethylenediamine, 1,8-octylenediamine, 1,8-octamethylenediamine, diaminooctane, octane 1,8-diamine, unii-53a6694pie, alpha,omega-diaminooctane, chembl29392 | |
ZFLWZOGXFQNIMT-UHFFFAOYSA-N | |
octane-1,8-bis(aminium) dichloride | |
24250 | |
144.26 | |
Solidified Crystalline Mass |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause an allergic skin reaction.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 206-764-3
- 1,8-Diaminooctane
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.