Learn More
1,8-Diaminooctane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
45.12 - 91.86
Chemische identificatiekenmerken
CAS 373-44-4
Moleculaire formule C8H22Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 217.18
MDL-nummer MFCD00008248
InChI Key ZFLWZOGXFQNIMT-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 1,8-diaminooctane, 1,8-octanediamine, octamethylenediamine, 1,8-octylenediamine, 1,8-octamethylenediamine, diaminooctane, octane 1,8-diamine, unii-53a6694pie, alpha,omega-diaminooctane, chembl29392
PubChem CID 24250
ChEBI CHEBI:73112
IUPAC Name octane-1,8-diamine
SMILES [Cl-].[Cl-].[NH3+]CCCCCCCC[NH3+]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11426736
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23885.14
25 g
45.12
25 gram
11436736
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23885.22
100 g
91.86
100 gram
Beschrijving
Beschrijving
1,8-Diaminooctane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,8-Diaminooctane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
Solubility
Soluble in water 575g/L.
Notes
Air sensitive & hygroscopic. Incompatible with oxidizing agents, carbon dioxide, air, water/ moisture.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
373-44-4
217.18
ZFLWZOGXFQNIMT-UHFFFAOYSA-N
24250
octane-1,8-diamine
C8H22Cl2N2
MFCD00008248
1,8-diaminooctane, 1,8-octanediamine, octamethylenediamine, 1,8-octylenediamine, 1,8-octamethylenediamine, diaminooctane, octane 1,8-diamine, unii-53a6694pie, alpha,omega-diaminooctane, chembl29392
CHEBI:73112
[Cl-].[Cl-].[NH3+]CCCCCCCC[NH3+]
Specificatie
1,8-Diaminooctane
50°C to 54°C
225°C to 226°C
Amine-like
MFCD00008248
1735426
1,8-diaminooctane, 1,8-octanediamine, octamethylenediamine, 1,8-octylenediamine, 1,8-octamethylenediamine, diaminooctane, octane 1,8-diamine, unii-53a6694pie, alpha,omega-diaminooctane, chembl29392
ZFLWZOGXFQNIMT-UHFFFAOYSA-N
octane-1,8-diamine
24250
144.26
373-44-4
11.7
106°C (223°F)
C8H22Cl2N2
UN3259
Air sensitive; Hygroscopic
Soluble in water 575g/L.
[Cl-].[Cl-].[NH3+]CCCCCCCC[NH3+]
217.18
CHEBI:73112
98%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H314-H318-H302-H317
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
H302-H314-H317-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 206-764-3
missing translation for 'rtecsNumber' : RG8841500
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • 1,8-Diaminooctane
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301-NA INSLIKKEN:.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Octamethylenediamine