Learn More
1,7-Diaminoheptane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
40.60 - 122.61
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 646-19-5 |
---|---|
Moleculaire formule | C7H18N2 |
Molecular Weight (g/mol) | 130.24 |
MDL-nummer | MFCD00008246 |
InChI Key | PWSKHLMYTZNYKO-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 1,7-diaminoheptane, 1,7-heptanediamine, heptamethylenediamine, chembl28242, h2n ch2 7nh2, heptan-1,7-diamin, 1,9-diazanonane, acmc-1atsg, 1,7-heptamethylenediamine |
PubChem CID | 69533 |
IUPAC Name | heptane-1,7-diamine |
SMILES | NCCCCCCCN |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10080910
|
Thermo Scientific Acros
112200050 |
5 g | Glass bottle |
40.60
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10418640
|
Thermo Scientific Acros
112200250 |
25 g | Glass bottle |
122.61
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
646-19-5 | |
130.24 | |
PWSKHLMYTZNYKO-UHFFFAOYSA-N | |
69533 | |
NCCCCCCCN |
C7H18N2 | |
MFCD00008246 | |
1,7-diaminoheptane, 1,7-heptanediamine, heptamethylenediamine, chembl28242, h2n ch2 7nh2, heptan-1,7-diamin, 1,9-diazanonane, acmc-1atsg, 1,7-heptamethylenediamine | |
heptane-1,7-diamine |
Specificatie
1, 7-Diaminoheptane | |
646-19-5 | |
100.0 | |
White to Yellow | |
87°C | |
97.5% min. (GC) | |
H2N(CH2)7NH2 | |
04, 271 | |
Solubility in water: soluble | |
NCCCCCCCN | |
130.24 | |
130.23 | |
Crystalline Chunks |
98% | |
97.5 | |
26°C to 30°C | |
223°C to 225°C | |
Authentic | |
C7H18N2 | |
MFCD00008246 | |
1,7-diaminoheptane, 1,7-heptanediamine, heptamethylenediamine, chembl28242, h2n ch2 7nh2, heptan-1,7-diamin, 1,9-diazanonane, acmc-1atsg, 1,7-heptamethylenediamine | |
PWSKHLMYTZNYKO-UHFFFAOYSA-N | |
heptane-1,7-diamine | |
69533 | |
98% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with wat
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 211-468-2
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1,7-Diaminoheptane
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.