Learn More
1,6-Hexanediamine, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals
30.64 - 482.40
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 124-09-4 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H16N2 |
Molecular Weight (g/mol) | 116.21 |
InChI Key | NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 1,6-hexanediamine, 1,6-diaminohexane, hexamethylenediamine, hmda, 1,6-hexylenediamine, 1,6-hexamethylenediamine, 1,6-diamino-n-hexane, hexamethylene diamine, hexylenediamine, 1,6-hexanediamine solution |
PubChem CID | 16402 |
ChEBI | CHEBI:39618 |
IUPAC Name | hexane-1,6-diamine |
SMILES | C(CCCN)CCN |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10560551
|
Thermo Scientific Acros
120641000 |
100 g | Plastic bottle |
30.64
100 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10604782
|
Thermo Scientific Acros
120645000 |
500 g | Plastic bottle |
72.56
500 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10677652
|
Thermo Scientific Acros
120640010 |
1 kg | Plastic bottle |
138.71
1 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
11353942
|
Thermo Scientific Acros
120640051 |
5 kg | Plastic drum |
482.40
5 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
124-09-4 | |
116.21 | |
1,6-hexanediamine, 1,6-diaminohexane, hexamethylenediamine, hmda, 1,6-hexylenediamine, 1,6-hexamethylenediamine, 1,6-diamino-n-hexane, hexamethylene diamine, hexylenediamine, 1,6-hexanediamine solution | |
CHEBI:39618 | |
C(CCCN)CCN |
C6H16N2 | |
NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N | |
16402 | |
hexane-1,6-diamine |
Specificatie
1, 6-Hexanediamine | |
38.0°C to 41.0°C | |
204.0°C to 205.0°C | |
Authentic | |
C6H16N2 | |
04,269 | |
1,6-hexanediamine, 1,6-diaminohexane, hexamethylenediamine, hmda, 1,6-hexylenediamine, 1,6-hexamethylenediamine, 1,6-diamino-n-hexane, hexamethylene diamine, hexylenediamine, 1,6-hexanediamine solution | |
NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N | |
hexane-1,6-diamine | |
16402 | |
116.21 | |
Crystalline Low Melting Solid |
124-09-4 | |
White | |
81°C | |
99.5% min. (GC) | |
H2N(CH2)6NH2 | |
15,4727 | |
Solubility in water: 490g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, benzene, diethyl ether | |
C(CCCN)CCN | |
116.21 | |
CHEBI:39618 | |
99.5+% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful in contact with skin.
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause respiratory irritation.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF IN EYES: Rinse cautiously with wate
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-679-6
- 1,6-Hexanediamine
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.