Learn More
1,4-Dihydroxyanthraquinone, 96%, Thermo Scientific Chemicals
21.50 - 115.58
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 81-64-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C14H8O4 |
Molecular Weight (g/mol) | 240.21 |
MDL-nummer | MFCD00001209 |
InChI Key | GUEIZVNYDFNHJU-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | quinizarin, 1,4-dihydroxyanthraquinone, quinizarine, chinizarin, solvent orange 86, 1,4-dihydroxyanthrachinon, smoke orange r, 1,4-dihydroxy-9,10-anthraquinone, macrolex orange gg, 9,10-anthracenedione, 1,4-dihydroxy |
PubChem CID | 6688 |
ChEBI | CHEBI:37487 |
IUPAC Name | 1,4-dihydroxyanthracene-9,10-dione |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)O)O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10607682
|
Thermo Scientific Acros
132180050 |
5 g | Glass bottle | N/A | N/A | N/A | |||
10081430
|
Thermo Scientific Acros
132181000 |
100 g | Glass bottle | N/A | N/A | N/A | |||
10697672
|
Thermo Scientific Acros
132180010 |
1 kg | Glass bottle | N/A | N/A | N/A | |||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
81-64-1 | |
240.21 | |
GUEIZVNYDFNHJU-UHFFFAOYSA-N | |
6688 | |
1,4-dihydroxyanthracene-9,10-dione |
C14H8O4 | |
MFCD00001209 | |
quinizarin, 1,4-dihydroxyanthraquinone, quinizarine, chinizarin, solvent orange 86, 1,4-dihydroxyanthrachinon, smoke orange r, 1,4-dihydroxy-9,10-anthraquinone, macrolex orange gg, 9,10-anthracenedione, 1,4-dihydroxy | |
CHEBI:37487 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)O)O |
Specificatie
1, 4-Dihydroxyanthraquinone | |
81-64-1 | |
100.0 | |
Brown-Red to Orange | |
222°C | |
96% | |
MFCD00001209 | |
15, 8180 | |
Solubility in water: <1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water,soluble in alcohol,ether,benzene,sulfuric,acid,potassium chloride,chloroform,acetone,,aqueous alkali and other organic solvents | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)O)O | |
240.21 | |
CHEBI:37487 | |
96% |
96% | |
95.0 | |
191.0°C to 193.0°C | |
450.0°C | |
Authentic | |
C14H8O4 | |
08, 450 | |
quinizarin, 1,4-dihydroxyanthraquinone, quinizarine, chinizarin, solvent orange 86, 1,4-dihydroxyanthrachinon, smoke orange r, 1,4-dihydroxy-9,10-anthraquinone, macrolex orange gg, 9,10-anthracenedione, 1,4-dihydroxy | |
GUEIZVNYDFNHJU-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-dihydroxyanthracene-9,10-dione | |
6688 | |
240.21 | |
Crystalline Powder |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
Avoid release to the environment.
Collect spillage.
Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 201-368-7
missing translation for 'rtecsNumber' : CB6600000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1,4-Dihydroxyanthraquinone
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Veiligheidsmaatregel
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P391-Gelekte/gemorste stof opruimen.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .