Learn More
1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane, 95%, Thermo Scientific Chemicals
223.11 - 715.56
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 283-38-5 |
---|---|
Moleculaire formule | C7H14N2 |
Molecular Weight (g/mol) | 126.2 |
InChI Key | XJKNACDCUAFDHD-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 1,4-diazabicyclo 3.2.2 nonane, 1,4-diazobicylco 3.2.2 nonane, 1,4-diaza-bicyclo 3.2.2 nonane, 1,4-diazabicyclo-3.2.2 nonane, 1,4-diazabicyclo 3.2.2 _nonane, 1,4-diazabicyclo 3.2.2-nonane |
PubChem CID | 398407 |
IUPAC Name | 1,4-diazabicyclo[3.2.2]nonane |
SMILES | C1CN2CCC1NCC2 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
11936681
|
Thermo Scientific Acros
438900010 |
1 g | Glass bottle |
223.11
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11946681
|
Thermo Scientific Acros
438900050 |
5 g | Glass bottle |
715.56
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
283-38-5 | |
126.2 | |
1,4-diazabicyclo 3.2.2 nonane, 1,4-diazobicylco 3.2.2 nonane, 1,4-diaza-bicyclo 3.2.2 nonane, 1,4-diazabicyclo-3.2.2 nonane, 1,4-diazabicyclo 3.2.2 _nonane, 1,4-diazabicyclo 3.2.2-nonane | |
1,4-diazabicyclo[3.2.2]nonane |
C7H14N2 | |
XJKNACDCUAFDHD-UHFFFAOYSA-N | |
398407 | |
C1CN2CCC1NCC2 |
Specificatie
1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane | |
94.0 | |
58.0°C to 79.0°C | |
77.0°C to 79.0°C (6.0 Torr) | |
95% | |
1,4-diazabicyclo 3.2.2 nonane, 1,4-diazobicylco 3.2.2 nonane, 1,4-diaza-bicyclo 3.2.2 nonane, 1,4-diazabicyclo-3.2.2 nonane, 1,4-diazabicyclo 3.2.2 _nonane, 1,4-diazabicyclo 3.2.2-nonane | |
C1CN2CCC1NCC2 | |
126.2 | |
126.2 | |
Waxy Solid |
283-38-5 | |
100.0 | |
Colorless to Yellow | |
Authentic | |
C7H14N2 | |
XJKNACDCUAFDHD-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-diazabicyclo[3.2.2]nonane | |
398407 | |
95% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
- 1,4-Diazabicyclo¢3.2.2!nonane
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.