Learn More
1-(4-Bromophenyl)hexane, 97%, Thermo Scientific™
12.90 - 166.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 23703-22-2
Moleculaire formule C12H17Br
Molecular Weight (g/mol) 241.17
MDL-nummer MFCD00061114
InChI Key MXHOLIARBWJKCR-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 1-4-bromophenyl hexane, 4-hexylbromobenzene, 1-bromo-4-n-hexylbenzene, 4-bromo-1-hexylbenzene, benzene, 1-bromo-4-hexyl, 4-bromo-n-hexylbenzene, 4-hexylphenyl bromide, 1-bromo-4-hexyl-benzene, acmc-1cb1g, #
PubChem CID 598186
IUPAC Name 1-bromo-4-hexylbenzene
SMILES CCCCCCC1=CC=C(Br)C=C1
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10481484
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
BTB09866DA
1 g
12.90
1 gram
10061464
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
BTB09866EA
10 g
75.70
10 gram
10631036
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
BTB09866EB
25 g
166.00
25 gram
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Meer weergeven
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
Product Content Correction
Product Title
1-(4-Bromophenyl)hexane, 97%, Thermo Scientific™