Learn More
1,3-Thiazol-2-ylmethanol, 97+%, Thermo Scientific™
140.00 - 967.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 14542-12-2
Moleculaire formule C4H5NOS
Molecular Weight (g/mol) 115.15
MDL-nummer MFCD06200855
InChI Key JNHDLNXNYPLBMJ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem thiazol-2-ylmethanol, 2-thiazolemethanol, thiazol-2-yl-methanol, 2-hydroxymethylthiazole, 2-hydroxymethyl thiazole, 2-hydroxymehtylthiazole, 1,3-thiazol-2-yl methanol, thiazol-2-yl methanol, thiazole-2-methanol, 2-thiazolylmethanol
PubChem CID 2795213
SMILES OCC1=NC=CS1
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10636463
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
CC09509DA
1 g Amber Glass Bottle
140.00
1 gram
10623595
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
CC09509DE
5 g Amber Glass Bottle
518.00
5 gram
10376964
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
CC09509EA
10 g Amber Glass Bottle
967.00
10 gram
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
14542-12-2
115.15
JNHDLNXNYPLBMJ-UHFFFAOYSA-N
2795213
C4H5NOS
MFCD06200855
thiazol-2-ylmethanol, 2-thiazolemethanol, thiazol-2-yl-methanol, 2-hydroxymethylthiazole, 2-hydroxymethyl thiazole, 2-hydroxymehtylthiazole, 1,3-thiazol-2-yl methanol, thiazol-2-yl methanol, thiazole-2-methanol, 2-thiazolylmethanol
OCC1=NC=CS1
Specificatie
1, 3-Thiazol-2-ylmethanol
97%
MFCD06200855
JNHDLNXNYPLBMJ-UHFFFAOYSA-N
1,3-thiazol-2-ylmethanol
2795213
97%
14542-12-2
C4H5NOS
thiazol-2-ylmethanol, 2-thiazolemethanol, thiazol-2-yl-methanol, 2-hydroxymethylthiazole, 2-hydroxymethyl thiazole, 2-hydroxymehtylthiazole, 1,3-thiazol-2-yl methanol, thiazol-2-yl methanol, thiazole-2-methanol, 2-thiazolylmethanol
OCC1=NC=CS1
115.15
115.16
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Warning