Learn More
1,3-Indanedione, 97%, Thermo Scientific Chemicals
34.07 - 297.48
Chemische identificatiekenmerken
CAS 606-23-5
Moleculaire formule C9H6O2
Molecular Weight (g/mol) 146.15
InChI Key UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 1,3-indanedione, 1,3-indandione, 1h-indene-1,3 2h-dione, 1,3-diketohydrindene, indan-1,3-dione, 1,3-indanone, indane-1,3-dione, diketohydrindene, 1,3-indandion, unii-4djn7yg35g
PubChem CID 11815
ChEBI CHEBI:78877
IUPAC Name indene-1,3-dione
SMILES C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10366850
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
122090050
5 g Glass bottle
34.07
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10376850
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
122090250
25 g Glass bottle
102.51
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11914851
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
122091000
100 g Glass bottle
297.48
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
606-23-5
146.15
1,3-indanedione, 1,3-indandione, 1h-indene-1,3 2h-dione, 1,3-diketohydrindene, indan-1,3-dione, 1,3-indanone, indane-1,3-dione, diketohydrindene, 1,3-indandion, unii-4djn7yg35g
CHEBI:78877
C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
C9H6O2
UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N
11815
indene-1,3-dione
Specificatie
1, 3-Indanedione
129.0°C to 132.0°C
Authentic
C9H6O2
1,3-indanedione, 1,3-indandione, 1h-indene-1,3 2h-dione, 1,3-diketohydrindene, indan-1,3-dione, 1,3-indanone, indane-1,3-dione, diketohydrindene, 1,3-indandion, unii-4djn7yg35g
C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
146.15
CHEBI:78877
97%
606-23-5
Beige to White
97%
07,694
UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N
indene-1,3-dione
11815
146.15
Powder
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
Wash face,hands and any exposed skin thoroughly after handling.
Do not eat,drink or smoke when using this product.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 210-109-7
Productidentificatie
  • 1,3-Indanedione
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P270-Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.