Learn More
1,3-Indanedione, 97%, Thermo Scientific Chemicals
33.97 - 319.59
Chemische identificatiekenmerken
CAS 606-23-5
Moleculaire formule C9H6O2
Molecular Weight (g/mol) 146.145
MDL-nummer MFCD00003779
InChI Key UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 1,3-indanedione, 1,3-indandione, 1h-indene-1,3 2h-dione, 1,3-diketohydrindene, indan-1,3-dione, 1,3-indanone, indane-1,3-dione, diketohydrindene, 1,3-indandion, unii-4djn7yg35g
PubChem CID 11815
ChEBI CHEBI:78877
IUPAC Name indene-1,3-dione
SMILES C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11464873
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12206.06
5 g
33.97
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11474873
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12206.14
25 g
109.55
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11484873
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12206.22
100 g
319.59
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
It is used in the first stage of forensic identification of latent fingerprints. It is particularly useful for paper, and for items printed with thermal inks such as receipts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used in the first stage of forensic identification of latent fingerprints. It is particularly useful for paper, and for items printed with thermal inks such as receipts.
Solubility
Soluble in ethanol, ether, benzene, slightly soluble in water.
Notes
Store in cool, dry place in a tightly sealed container. Store away from oxidizing agent.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
606-23-5
146.145
UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N
11815
indene-1,3-dione
C9H6O2
MFCD00003779
1,3-indanedione, 1,3-indandione, 1h-indene-1,3 2h-dione, 1,3-diketohydrindene, indan-1,3-dione, 1,3-indanone, indane-1,3-dione, diketohydrindene, 1,3-indandion, unii-4djn7yg35g
CHEBI:78877
C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specificatie
1,3-Indanedione
128°C to 132°C
C9H6O2
1210061
Soluble in ethanol,ether,benzene,slightly soluble in water.
C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
146.145
CHEBI:78877
97%
606-23-5
1.37
MFCD00003779
1,3-indanedione, 1,3-indandione, 1h-indene-1,3 2h-dione, 1,3-diketohydrindene, indan-1,3-dione, 1,3-indanone, indane-1,3-dione, diketohydrindene, 1,3-indandion, unii-4djn7yg35g
UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N
indene-1,3-dione
11815
146.15
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 210-109-7
missing translation for 'rtecsNumber' : NK5070000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • 1,3-Indanedione
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P270-Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: 1H-Indene-1,3(2H)-dione