Learn More
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
106.53 - 561.80
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 180675-22-3, 109-99-9 |
---|---|
Moleculaire formule | C4H7BrMgO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 191.31 |
MDL-nummer | MFCD01321271 |
InChI Key | ZDNTZRAFJZERSL-UHFFFAOYSA-M |
Synoniem | 1,3-dioxolan-2-ylmethyl magnesium bromide solution, magnesium 2-methanidyl-1,3-dioxolane bromide, magnesium 2+ ion 1,3-dioxolan-2-ylmethanide bromide, grignard reagent |
PubChem CID | 4247254 |
IUPAC Name | magnesium;2-methanidyl-1,3-dioxolane;bromide |
SMILES | Br[Mg]CC1OCCO1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
11985991
|
Thermo Scientific Acros
438861000 |
100 mL | AcroSeal™ Glass Bottle |
106.53
100 ml |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
11995991
|
Thermo Scientific Acros
438868000 |
800 mL | AcroSeal™ Glass Bottle |
561.80
800 ml |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
180675-22-3, 109-99-9 | |
191.31 | |
ZDNTZRAFJZERSL-UHFFFAOYSA-M | |
4247254 | |
Br[Mg]CC1OCCO1 |
C4H7BrMgO2 | |
MFCD01321271 | |
1,3-dioxolan-2-ylmethyl magnesium bromide solution, magnesium 2-methanidyl-1,3-dioxolane bromide, magnesium 2+ ion 1,3-dioxolan-2-ylmethanide bromide, grignard reagent | |
magnesium;2-methanidyl-1,3-dioxolane;bromide |
Specificatie
(1, 3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide | |
8.14, 87.79 | |
Brown to White | |
65.0°C to 67.0°C | |
C4H7BrMgO2 | |
0.94 | |
ZDNTZRAFJZERSL-UHFFFAOYSA-M | |
magnesium;2-methanidyl-1,3-dioxolane;bromide | |
4247254 | |
Powder |
180675-22-3, 109-99-9 | |
12.21, 91.86 | |
0.9400g/mL | |
−17°C | |
MFCD01321271 | |
1,3-dioxolan-2-ylmethyl magnesium bromide solution, magnesium 2-methanidyl-1,3-dioxolane bromide, magnesium 2+ ion 1,3-dioxolan-2-ylmethanide bromide, grignard reagent | |
Br[Mg]CC1OCCO1 | |
191.31 | |
191.31 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Highly flammable liquid and vapor.
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause respiratory irritation.
Reacts violently with water.
May form explosive peroxides.
Suspected of causing cancer.<br/
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
Wear protective gloves/protective clothing/eye p
GHS Signal Word: Danger
- (1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Kankerverwekkendheid Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- EUH014-Reageert heftig met water.
- EUH019-Kan ontplofbare peroxiden vormen.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.