Learn More
1,3-Di-2-thienyl-2-propen-1-one, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
39.50 - 131.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 2309-48-0
Moleculaire formule C11H8OS2
Molecular Weight (g/mol) 220.30
MDL-nummer MFCD00014530
InChI Key WCAGHDMFZMUUPQ-AATRIKPKSA-N
Synoniem 1,3-di-2-thienyl-2-propen-1-one, chembl88104, 1,3-dithienyl-2-propen-1-one, e-1,3-dithiophen-2-ylprop-2-en-1-one, e-1,3-di thiophen-2-yl prop-2-en-1-one, 2e-1,3-bis thiophen-2-yl prop-2-en-1-one, 1-2-thienyl-3-2-thienyl-2-propene-1-one, 1,3-di 2-thienyl prop-2-en-1-one, 1,3-di-2-thienyl-2-propene-1-one
PubChem CID 5463038
IUPAC Name (E)-1,3-dithiophen-2-ylprop-2-en-1-one
SMILES O=C(\C=C\C1=CC=CS1)C1=CC=CS1
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11374324
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00857.06
5 g N/A N/A N/A
11384324
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00857.14
25 g N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2309-48-0
220.30
WCAGHDMFZMUUPQ-AATRIKPKSA-N
5463038
O=C(\C=C\C1=CC=CS1)C1=CC=CS1
C11H8OS2
MFCD00014530
1,3-di-2-thienyl-2-propen-1-one, chembl88104, 1,3-dithienyl-2-propen-1-one, e-1,3-dithiophen-2-ylprop-2-en-1-one, e-1,3-di thiophen-2-yl prop-2-en-1-one, 2e-1,3-bis thiophen-2-yl prop-2-en-1-one, 1-2-thienyl-3-2-thienyl-2-propene-1-one, 1,3-di 2-thienyl prop-2-en-1-one, 1,3-di-2-thienyl-2-propene-1-one
(E)-1,3-dithiophen-2-ylprop-2-en-1-one
Specificatie
1,3-Di-2-thienyl-2-propen-1-one
98°C to 100°C
MFCD00014530
1,3-di-2-thienyl-2-propen-1-one, chembl88104, 1,3-dithienyl-2-propen-1-one, e-1,3-dithiophen-2-ylprop-2-en-1-one, e-1,3-di thiophen-2-yl prop-2-en-1-one, 2e-1,3-bis thiophen-2-yl prop-2-en-1-one, 1-2-thienyl-3-2-thienyl-2-propene-1-one, 1,3-di 2-thienyl prop-2-en-1-one, 1,3-di-2-thienyl-2-propene-1-one
O=C(\C=C\C1=CC=CS1)C1=CC=CS1
220.30
220.31
2309-48-0
C11H8OS2
143294
WCAGHDMFZMUUPQ-AATRIKPKSA-N
(E)-1,3-dithiophen-2-ylprop-2-en-1-one
5463038
≥98%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 218-993-6
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures