Learn More
1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)amino]propane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
67.34 - 1282.38
Chemische identificatiekenmerken
CAS 64431-96-5
Moleculaire formule C11H26N2O6
Molecular Weight (g/mol) 282.33
MDL-nummer MFCD00004689
InChI Key HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
Synoniem bis-tris propane, 1,3-bis tris hydroxymethyl methylamino propane, 2,2'-propane-1,3-diylbis azanediyl bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-dihydroxymethyl-ethylamino-propylamino-2-hydroxymethyl-propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2,2'-1,3-propanediyldiimino bis 2-hydroxymethyl, 2,2'-propane-1,3-diyldiimino bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino propylamino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, b3p
PubChem CID 125132
ChEBI CHEBI:40947
IUPAC Name 2-[3-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]propylamino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
SMILES C(CNC(CO)(CO)CO)CNC(CO)(CO)CO
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10516440
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
202640250
25 g Glass bottle
67.34
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10526440
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
202641000
100 g Glass bottle
176.88
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10535480
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
202642500
250 g Glass bottle
339.69
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15189223
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
202640010
1 kg Plastic Bottle
1282.38
1 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
64431-96-5
282.33
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
125132
2-[3-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]propylamino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
C11H26N2O6
MFCD00004689
bis-tris propane, 1,3-bis tris hydroxymethyl methylamino propane, 2,2'-propane-1,3-diylbis azanediyl bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-dihydroxymethyl-ethylamino-propylamino-2-hydroxymethyl-propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2,2'-1,3-propanediyldiimino bis 2-hydroxymethyl, 2,2'-propane-1,3-diyldiimino bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino propylamino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, b3p
CHEBI:40947
C(CNC(CO)(CO)CO)CNC(CO)(CO)CO
Specificatie
1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)amino]propane
98.5
164.0°C to 165.0°C
46.33 to 47.2% C, 9.82 to 10.02% N
99%
CH2{CH2NHC(CH2OH)3]2
04,III,859
Solubility in water: soluble in cold water
C(CNC(CO)(CO)CO)CNC(CO)(CO)CO
282.33
CHEBI:40947
99%
64431-96-5
100.0
White
Authentic
C11H26N2O6
MFCD00004689
bis-tris propane, 1,3-bis tris hydroxymethyl methylamino propane, 2,2'-propane-1,3-diylbis azanediyl bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-dihydroxymethyl-ethylamino-propylamino-2-hydroxymethyl-propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2,2'-1,3-propanediyldiimino bis 2-hydroxymethyl, 2,2'-propane-1,3-diyldiimino bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino propylamino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, b3p
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
2-[3-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]propylamino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
125132
282.33
Crystalline Powder
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 264-899-3