Learn More
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde, Thermo Scientific™
78.90 - 222.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 2644-93-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C7H10N2O |
Molecular Weight (g/mol) | 138.17 |
InChI Key | HMTUBXVXHHITGO-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1,3,5-trimethyl, n-methyl-3,5-dimethyl-4-formylpyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde?, akos pao-0265, timtec-bb sbb000012, acmc-1cq3n, art-chem-bb b006543, ksc496q8h |
PubChem CID | 736515 |
IUPAC Name | 1,3,5-trimethylpyrazole-4-carbaldehyde |
SMILES | CC1=C(C(=NN1C)C)C=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10101022
|
Thermo Scientific Maybridge
CC14704DA |
1 g | Amber Glass Bottle |
78.90
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10001364
|
Thermo Scientific Maybridge
CC14704DE |
5 g | Amber Glass Bottle |
222.00
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
2644-93-1 | |
138.17 | |
1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1,3,5-trimethyl, n-methyl-3,5-dimethyl-4-formylpyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde?, akos pao-0265, timtec-bb sbb000012, acmc-1cq3n, art-chem-bb b006543, ksc496q8h | |
1,3,5-trimethylpyrazole-4-carbaldehyde |
C7H10N2O | |
HMTUBXVXHHITGO-UHFFFAOYSA-N | |
736515 | |
CC1=C(C(=NN1C)C)C=O |
Specificatie
1, 3, 5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde | |
97% | |
1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1,3,5-trimethyl, n-methyl-3,5-dimethyl-4-formylpyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde?, akos pao-0265, timtec-bb sbb000012, acmc-1cq3n, art-chem-bb b006543, ksc496q8h | |
CC1=C(C(=NN1C)C)C=O | |
138.17 | |
138.17 |
2644-93-1 | |
C7H10N2O | |
HMTUBXVXHHITGO-UHFFFAOYSA-N | |
1,3,5-trimethylpyrazole-4-carbaldehyde | |
736515 | |
97% |