Learn More
1,2-Diaminopropane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
27.28 - 107.54
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 78-90-0 |
---|---|
Moleculaire formule | C3H10N2 |
Molecular Weight (g/mol) | 74.13 |
MDL-nummer | MFCD00008089 |
InChI Key | AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYNA-N |
Synoniem | 1,2-diaminopropane, propylenediamine, 1,2-propanediamine, propylene diamine, 2,3-diaminopropane, 1,2-propylenediamine, 1,2 diaminopropane, ccris 4863, 1-methylethylenediamine, 2-aminopropylamine |
PubChem CID | 6567 |
ChEBI | CHEBI:30630 |
IUPAC Name | propane-1,2-diamine |
SMILES | CC(N)CN |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15453267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24489.AE |
100 mL |
27.28
100 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15463267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24489.AK |
250 mL |
38.29
250 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15473267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24489.AP |
500 mL |
62.61
500 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15483267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24489.AU |
1000 mL |
107.54
1000 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
78-90-0 | |
74.13 | |
AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYNA-N | |
6567 | |
propane-1,2-diamine |
C3H10N2 | |
MFCD00008089 | |
1,2-diaminopropane, propylenediamine, 1,2-propanediamine, propylene diamine, 2,3-diaminopropane, 1,2-propylenediamine, 1,2 diaminopropane, ccris 4863, 1-methylethylenediamine, 2-aminopropylamine | |
CHEBI:30630 | |
CC(N)CN |
Specificatie
1,2-Diaminopropane | |
∼-37°C | |
119°C to 120°C | |
Characteristic | |
1.446 | |
UN2258 | |
Air sensitive; Hygroscopic | |
1,2-diaminopropane, propylenediamine, 1,2-propanediamine, propylene diamine, 2,3-diaminopropane, 1,2-propylenediamine, 1,2 diaminopropane, ccris 4863, 1-methylethylenediamine, 2-aminopropylamine | |
CC(N)CN | |
74.13 | |
CHEBI:30630 | |
99% |
78-90-0 | |
0.869 | |
34°C (93°F) | |
C3H10N2 | |
MFCD00008089 | |
605274 | |
14,7852 | |
AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYNA-N | |
propane-1,2-diamine | |
6567 | |
74.13 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H314-H226-H302-H312
Causes severe skin burns and eye damage.
Flammable liquid and vapour.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P272-P280-P285-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P374-P380-P501c
H226-H302-H311-H314-H317-H334
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: 1,2-PROPYLENEDIAMINE
missing translation for 'einecsNumber' : 201-155-9
missing translation for 'rtecsNumber' : TX6650000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- 1,2-Diaminopropane
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H311-Giftig bij contact met de huid.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: 1,2-Diaminopropane