Learn More
1,2,3,6-Tetrahydropyridine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
110.55 - 371.85
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 694-05-3 |
---|---|
Moleculaire formule | C5H9N |
Molecular Weight (g/mol) | 83.13 |
MDL-nummer | MFCD00005949 |
InChI Key | FTAHXMZRJCZXDL-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | pyridine, 1,2,3,6-tetrahydro, 3-piperideine, 1,2,5,6-tetrahydropyridine, unii-26rls9d255, delta 3-piperideine, .delta.3-piperidine, delta3-piperidine, acmc-1bcyc, 1,3,6-tetrahydropyridine, 1,5,6-tetrahydropyridine |
PubChem CID | 12750 |
ChEBI | CHEBI:47860 |
IUPAC Name | 1,2,3,6-tetrahydropyridine |
SMILES | C1CNCC=C1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10585134
|
Thermo Scientific Acros
158870010 |
1 g | Glass bottle |
110.55
1 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10654935
|
Thermo Scientific Acros
158870050 |
5 g | Glass bottle |
371.85
5 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
694-05-3 | |
83.13 | |
FTAHXMZRJCZXDL-UHFFFAOYSA-N | |
12750 | |
1,2,3,6-tetrahydropyridine |
C5H9N | |
MFCD00005949 | |
pyridine, 1,2,3,6-tetrahydro, 3-piperideine, 1,2,5,6-tetrahydropyridine, unii-26rls9d255, delta 3-piperideine, .delta.3-piperidine, delta3-piperidine, acmc-1bcyc, 1,3,6-tetrahydropyridine, 1,5,6-tetrahydropyridine | |
CHEBI:47860 | |
C1CNCC=C1 |
Specificatie
1,2,3,6-Tetrahydropyridine | |
97.5 | |
-48.0°C | |
0.9100g/mL | |
16°C | |
97.5% min. (GC) | |
1.48 | |
20, III, 1912 | |
pyridine, 1,2,3,6-tetrahydro, 3-piperideine, 1,2,5,6-tetrahydropyridine, unii-26rls9d255, delta 3-piperideine, .delta.3-piperidine, delta3-piperidine, acmc-1bcyc, 1,3,6-tetrahydropyridine, 1,5,6-tetrahydropyridine | |
FTAHXMZRJCZXDL-UHFFFAOYSA-N | |
1,2,3,6-tetrahydropyridine | |
12750 | |
83.13 | |
Powder |
694-05-3 | |
100.0 | |
Cream-Yellow to White | |
108.0°C | |
Authentic | |
C5H9N | |
MFCD00005949 | |
0.91 | |
Solubility in water: soluble. | |
C1CNCC=C1 | |
83.13 | |
CHEBI:47860 | |
98% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
If eye irritation persists: Get medical advice/a
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 211-766-2
- 1,2,3,6-Tetrahydropyridine
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.