Learn More
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
25.33 - 609.03
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 635-46-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C9H11N |
Molecular Weight (g/mol) | 133.19 |
MDL-nummer | MFCD00006693 |
InChI Key | LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | tetrahydroquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, kusol, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro, unii-ccr50n1z9g, 1,2,3,4-tetrahydrochinoline, 1,2,3,4-tetrahydro quinoline, benzopiperidine, ccr50n1z9g, 1,2,3,4,-tetrahydroquinoline |
PubChem CID | 69460 |
ChEBI | CHEBI:213323 |
IUPAC Name | 1,2,3,4-tetrahydroquinoline |
SMILES | C1CNC2=CC=CC=C2C1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10765801
|
Thermo Scientific Acros
138270250 |
25 g | Glass bottle |
25.33
25 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10503881
|
Thermo Scientific Acros
138271000 |
100 g | Glass bottle |
42.51
100 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10675762
|
Thermo Scientific Acros
138275000 |
500 g | Glass bottle |
150.75
500 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
11996491
|
Thermo Scientific Acros
138270025 |
2.5 kg | Glass bottle |
609.03
2.50 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
635-46-1 | |
133.19 | |
LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N | |
69460 | |
1,2,3,4-tetrahydroquinoline |
C9H11N | |
MFCD00006693 | |
tetrahydroquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, kusol, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro, unii-ccr50n1z9g, 1,2,3,4-tetrahydrochinoline, 1,2,3,4-tetrahydro quinoline, benzopiperidine, ccr50n1z9g, 1,2,3,4,-tetrahydroquinoline | |
CHEBI:213323 | |
C1CNC2=CC=CC=C2C1 |
Specificatie
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline | |
15.0°C to 17.0°C | |
1.0600g/mL | |
100°C | |
97.5% min. (GC) | |
1.5930 to 1.5950 | |
20,262 | |
tetrahydroquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, kusol, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro, unii-ccr50n1z9g, 1,2,3,4-tetrahydrochinoline, 1,2,3,4-tetrahydro quinoline, benzopiperidine, ccr50n1z9g, 1,2,3,4,-tetrahydroquinoline | |
LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N | |
1,2,3,4-tetrahydroquinoline | |
69460 | |
12.5 mPa.s (20°C) | |
98% |
635-46-1 | |
Yellow | |
249.0°C | |
Authentic | |
C9H11N | |
MFCD00006693 | |
1.06 | |
Solubility in water: <1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol | |
C1CNC2=CC=CC=C2C1 | |
133.19 | |
CHEBI:213323 | |
133.19 | |
Liquid |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May cause cancer.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 211-237-6
Recommended Storage : Product may darken during storage
- 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Kankerverwekkendheid Categorie 1B
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H350-Kan kanker veroorzaken.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.