Learn More
1,1-Dibromoethane, 99%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
132.66 - 408.03
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 557-91-5 |
---|---|
Moleculaire formule | C2H4Br2 |
Molecular Weight (g/mol) | 187.86 |
MDL-nummer | MFCD00041719 |
InChI Key | APQIUTYORBAGEZ-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | ethylidene bromide, ethane, 1,1-dibromo, ethylidene dibromide, unii-kj8zjy72qq, kj8zjy72qq, dibromethane, dibromoethan, dibromoetane, dibromo ethane, ccris 8552 |
PubChem CID | 11201 |
IUPAC Name | 1,1-dibromoethane |
SMILES | CC(Br)Br |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10147510
|
Thermo Scientific Acros
406480250 |
25 g | Glass bottle |
132.66
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10470641
|
Thermo Scientific Acros
406481000 |
100 g | Glass bottle |
408.03
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
557-91-5 | |
187.86 | |
APQIUTYORBAGEZ-UHFFFAOYSA-N | |
11201 | |
CC(Br)Br |
C2H4Br2 | |
MFCD00041719 | |
ethylidene bromide, ethane, 1,1-dibromo, ethylidene dibromide, unii-kj8zjy72qq, kj8zjy72qq, dibromethane, dibromoethan, dibromoetane, dibromo ethane, ccris 8552 | |
1,1-dibromoethane |
Specificatie
1,1-Dibromoethane | |
557-91-5 | |
100.0 | |
2.0600g/mL | |
Authentic | |
C2H4Br2 | |
1.5090 to 1.5120 | |
2.06 | |
APQIUTYORBAGEZ-UHFFFAOYSA-N | |
1,1-dibromoethane | |
187.86 | |
187.86 | |
Liquid |
99% | |
98.5 | |
Colorless to Brown | |
107.0°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3CHBr2 | |
MFCD00041719 | |
ethylidene bromide, ethane, 1,1-dibromo, ethylidene dibromide, unii-kj8zjy72qq, kj8zjy72qq, dibromethane, dibromoethan, dibromoetane, dibromo ethane, ccris 8552 | |
CC(Br)Br | |
potassium carbonate | |
11201 | |
99% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
Harmful in contact with skin.
Suspected of causing cancer.
Harmful if inhaled.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Use personal protective equipment as required.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 209-184-9
missing translation for 'rtecsNumber' : KH9000000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1,1-Dibromoethane, stabilized
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Kankerverwekkendheid Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P313-Een arts raadplegen.