Learn More
1-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-ethanone, 90+%, Thermo Scientific™
66.00 - 850.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 54223-20-0 |
---|---|
Moleculaire formule | C9H6BrNOS |
Molecular Weight (g/mol) | 256.12 |
MDL-nummer | MFCD03659698 |
InChI Key | AYWGYNKWZWBMSV-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 1-1,3-benzothiazol-2-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-benzo d thiazol-2-yl-2-bromoethanone, 1-1,3-benzothiazol-2-yl-2-bromoethanone, 2-bromoacetyl benzothiazole, 1-benzothiazol-2-yl-2-bromoethanone, 1-benzothiazol-2-yl-2-bromo-ethanone, 1-1,3-benzothiazol-2-yl-2-bromoethan-1-one, pubchem23327, 2-bromoacetyl-1,3-benzothiazole |
PubChem CID | 2776256 |
SMILES | BrCC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2S1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10190582
|
Thermo Scientific Maybridge
CC06005CB |
250 mg |
66.00
250 mg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10532852
|
Thermo Scientific Maybridge
CC06005DA |
1 g |
130.00
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10555144
|
Thermo Scientific Maybridge
CC06005EA |
10 g |
850.00
10 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
54223-20-0 | |
256.12 | |
AYWGYNKWZWBMSV-UHFFFAOYSA-N | |
2776256 |
C9H6BrNOS | |
MFCD03659698 | |
1-1,3-benzothiazol-2-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-benzo d thiazol-2-yl-2-bromoethanone, 1-1,3-benzothiazol-2-yl-2-bromoethanone, 2-bromoacetyl benzothiazole, 1-benzothiazol-2-yl-2-bromoethanone, 1-benzothiazol-2-yl-2-bromo-ethanone, 1-1,3-benzothiazol-2-yl-2-bromoethan-1-one, pubchem23327, 2-bromoacetyl-1,3-benzothiazole | |
BrCC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2S1 |
Specificatie
1-(1, 3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-ethanone | |
90% | |
MFCD03659698 | |
AYWGYNKWZWBMSV-UHFFFAOYSA-N | |
1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-2-bromoethanone | |
2776256 | |
90% |
54223-20-0 | |
C9H6BrNOS | |
1-1,3-benzothiazol-2-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-benzo d thiazol-2-yl-2-bromoethanone, 1-1,3-benzothiazol-2-yl-2-bromoethanone, 2-bromoacetyl benzothiazole, 1-benzothiazol-2-yl-2-bromoethanone, 1-benzothiazol-2-yl-2-bromo-ethanone, 1-1,3-benzothiazol-2-yl-2-bromoethan-1-one, pubchem23327, 2-bromoacetyl-1,3-benzothiazole | |
BrCC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2S1 | |
256.12 | |
256.12 |