Learn More
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone, 99%, Thermo Scientific Chemicals
55.68 - 544.71
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1522-22-1
Moleculaire formule C5H2F6O2
Molecular Weight (g/mol) 208.06
InChI Key QAMFBRUWYYMMGJ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedione, 2,4-pentanedione, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro, hexafluoro-2,4-pentanedione, hfac, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentadione, 1,3-bis trifluoromethyl propane-1,3-dione, 1,1,1-trifluoro-3-trifluoroacetyl acetone, 2,4-dioxo-1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane
PubChem CID 73706
IUPAC Name 1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane-2,4-dione
SMILES C(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)C(F)(F)F
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10051861
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
218530050
5 g Glass bottle
55.68
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10245241
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
218530250
25 g Glass bottle
182.91
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11904881
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
218531000
100 g Glass bottle
544.71
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1522-22-1
208.06
hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedione, 2,4-pentanedione, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro, hexafluoro-2,4-pentanedione, hfac, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentadione, 1,3-bis trifluoromethyl propane-1,3-dione, 1,1,1-trifluoro-3-trifluoroacetyl acetone, 2,4-dioxo-1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane
1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane-2,4-dione
C5H2F6O2
QAMFBRUWYYMMGJ-UHFFFAOYSA-N
73706
C(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)C(F)(F)F
Specificatie
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone
Colorless to Yellow
70.0°C to 71.0°C
Authentic
C5H2F6O2
1.3320 to 1.3340
1.47
Solubility in water: immiscible
C(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)C(F)(F)F
208.06
208.06
Liquid
1522-22-1
1.4700g/mL
32°C
99%
CF3COCH2COCF3
01,III,3123
hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedione, 2,4-pentanedione, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro, hexafluoro-2,4-pentanedione, hfac, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentadione, 1,3-bis trifluoromethyl propane-1,3-dione, 1,1,1-trifluoro-3-trifluoroacetyl acetone, 2,4-dioxo-1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane
QAMFBRUWYYMMGJ-UHFFFAOYSA-N
1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane-2,4-dione
73706
99%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Flammable liquid and vapour.
Causes severe skin burns and eye damage.
Toxic if swallowed.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with wat
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 216-191-
Productidentificatie
  • 1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H301-Giftig bij inslikken.
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.