Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, 98%, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
56.48 - 223.11
Chemische identificatiekenmerken
CAS 999-97-3
Moleculaire formule C6H19NSi2
Molecular Weight (g/mol) 161.4
MDL-nummer MFCD00008259
InChI Key FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Synoniem hexamethyldisilazane, bis trimethylsilyl amine, hmds, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, hexamethylsilazane, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl, tri-sil, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine, hexamethyldisilizane, disilazane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl
PubChem CID 13838
ChEBI CHEBI:85068
IUPAC Name [dimethyl-(trimethylsilylamino)silyl]methane
SMILES C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10430398
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
430851000
100 mL AcroSeal™ Glass Bottle
56.48
100 ml
15149293
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
430850010
1 L AcroSeal™ Glass Bottle
223.11
1 liter
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Silylation reagent
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
999-97-3
161.4
FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
13838
[dimethyl-(trimethylsilylamino)silyl]methane
C6H19NSi2
MFCD00008259
hexamethyldisilazane, bis trimethylsilyl amine, hmds, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, hexamethylsilazane, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl, tri-sil, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine, hexamethyldisilizane, disilazane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl
CHEBI:85068
C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
Specificatie
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
97.5
-78.0°C
125.0°C
Authentic
C6H19NSi2
1.4060 to 1.4090
15,4725
hexamethyldisilazane, bis trimethylsilyl amine, hmds, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, hexamethylsilazane, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl, tri-sil, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine, hexamethyldisilizane, disilazane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl
FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
[dimethyl-(trimethylsilylamino)silyl]methane
13838
0.9 mm2/s (25°C)
98%
999-97-3
100.0
0.7600g/mL
20°C
97.5% min. (GC)
(CH3)3SiNHSi(CH3)3
MFCD00008259
0.76
Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with methanol, soluble in acetone, benzene, ethyl ether, pentane, and perchloroethylene
C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
161.4
CHEBI:85068
161.4
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
Toxic in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Harmful to aquatic life with long lasting effects.
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF IN EYES: Rinse cautiously with
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 213-668-5
Productidentificatie
  • 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H311-Giftig bij contact met de huid.
  • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.