Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, 99.5+%, pure, Thermo Scientific Chemicals
38.39 - 4937.57
Chemische identificatiekenmerken
CAS 920-66-1
MDL-nummer MFCD00011651
InChI Key BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
PubChem CID 13529
ChEBI CHEBI:63104
IUPAC Name 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
SMILES C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10501971
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
147540050
5 g Glass bottle
38.39
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10205200
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
147540250
25 g Glass Bottle
95.68
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10706191
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
147541000
100 g Glass Bottle
277.94
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10499623
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
147545000
500 g Glass bottle
1182.89
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15284634
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
147540025
2.5 kg Glass bottle
4937.57
2.50 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
920-66-1
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
13529
1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
MFCD00011651
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
CHEBI:63104
C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Specificatie
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
99.5
-4.0°C
1.5960g/mL
>100°C
99.5% min. (GC)
(CF3)2CHOH
MFCD00011651
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
13529
1.65 mPa.s (20°C)
102mmHg at 20°C
Pure
920-66-1
100.0
Colorless
59.0°C
Authentic
C3H2F6O
1.2740 to 1.2770
1.596
Solubility in water: 1000g/L (25°C).
C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
168.04
CHEBI:63104
168.04
99.5+%
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 213-059-4
Productidentificatie
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1C
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H361d-Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H373-Kan schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.